3-Phenoxybenzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR0826-5GEA 103 EUR
APOSOR0826-5G APOSOR0826-1G
3-Phenoxybenzonitrile 98%
3-Phenoxybenzonitrile
Kaava: C₁₃H₉NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05669318
CAS-numero: 50789-45-2