3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0852-5GEA 22 EUR
APOSOR0852-5G APOSOR0852-25G
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Sulamispiste: 218…220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012856
CAS-numero: 39959-54-1