1-(3-Cyclopentylpropyl)piperazine 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR0855-250MGEA 27.8 EUR
APOSOR0855-250MG
1-(3-Cyclopentylpropyl)piperazine 97%
1-(3-Cyclopentylpropyl)piperazine
Kaava: C₁₂H₂₄N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04972589
CAS-numero: 827614-49-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR