Phenyl-4-hydroxybenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0863-500GEA 1070 EUR
APOSOR0863-500G APOSOR0863-25G APOSOR0863-100G
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Kaava: C₁₃H₁₀O₃
Sulamispiste: 182 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016467
CAS-numero: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9