1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0905-1GEA 14.8 EUR
APOSOR0905-1G APOSOR0905-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Sulamispiste: 170…176 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00085040
CAS-numero: 5744-59-2