Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR0924-25GEA 48.4 EUR
APOSOR0924-25G APOSOR0924-5G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Kaava: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Sulamispiste: 38…44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00673014
CAS-numero: 148547-19-7