5-(2-Bromophenyl)isoxazole
Varoitus
APOSOR10-250MGEA 0 EUR
APOSOR10-250MG APOSOR10-500MG APOSOR10-1G
5-(2-Bromophenyl)isoxazole
5-(2-Bromophenyl)isoxazole
Kaava: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Kiehumispiste: 95…97 °C/0,23mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02183530
CAS-numero: 387358-52-3