4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10071-5GEA 26.4 EUR
APOSOR10071-5G APOSOR10071-1G APOSOR10071-25G
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Kaava: C₁₂H₉NO₂S
MW: 231,27 g/mol
Sulamispiste: 56…58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00024700
CAS-numero: 952-97-6