2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10162-100GEA 287 EUR
APOSOR10162-100G APOSOR10162-5G APOSOR10162-25G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Kaava: C₆H₆N₂S
MW: 138,1902 g/mol
Sulamispiste: 103…104 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01626055
CAS-numero: 138564-58-6