2,3,3-Trimethylindolenine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10172-25GEA 17.7 EUR
APOSOR10172-25G APOSOR10172-500G APOSOR10172-100G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Kaava: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Kiehumispiste: 228…229 °C/744mmHg
Tiheys: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005724
CAS-numero: 1640-39-7