2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
Vaara
APOSOR103038-5GEA 161 EUR
APOSOR103038-5G APOSOR103038-25G APOSOR103038-1G
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Kaava: C₄HCl₂NOS
MW: 182,03
Kiehumispiste: 180 °C/20mmHg
Sulamispiste: 47…53 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00793013
CAS-numero: 92972-48-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III