4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10316-5GEA 14.8 EUR
APOSOR10316-5G APOSOR10316-25G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Kaava: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66
Sulamispiste: 262…268 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051734
CAS-numero: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7