4-(Aminomethyl)tetrahydropyran hydrochloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10334-100GEA 0 EUR
APOSOR10334-100G APOSOR10334-5G APOSOR10334-25G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran hydrochloride 98%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran hydrochloride
Kaava: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,6300 g/mol
Sulamispiste: 180…185 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411928
CAS-numero: 389621-78-7