3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10337-25GEA 106 EUR
APOSOR10337-25G APOSOR10337-1G APOSOR10337-5G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Kaava: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00191748
CAS-numero: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4