4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10338-1GEA 29.4 EUR
APOSOR10338-1G APOSOR10338-5G APOSOR10338-25G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Kaava: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41 g/mol
Sulamispiste: 141…143 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03001333
CAS-numero: 80460-73-7