Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1036-250MGEA 26.4 EUR
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Kaava: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,1070 g/mol
Sulamispiste: >210 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06742784
CAS-numero: 59648-14-5