3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10361-1GEA 14.8 EUR
APOSOR10361-1G APOSOR10361-25G APOSOR10361-5G
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06 g/mol
Sulamispiste: 125…130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093063
CAS-numero: 156682-54-1