3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10391-100GEA 218 EUR
APOSOR10391-100G APOSOR10391-5G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,05
Sulamispiste: 96…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01630855
CAS-numero: 220210-56-0