4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10392-25GEA 193 EUR
APOSOR10392-25G APOSOR10392-1G APOSOR10392-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,05 g/mol
Sulamispiste: 100…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411946
CAS-numero: 850568-54-6