4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10398-5GEA 199 EUR
APOSOR10398-5G APOSOR10398-250MG APOSOR10398-1G
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Sulamispiste: 230…246 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03788413
CAS-numero: 850568-14-8