4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10399-25GEA 24.9 EUR
APOSOR10399-25G
4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04
Sulamispiste: 191…199 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01009697
CAS-numero: 123324-71-0