4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10401-1GEA 26.4 EUR
APOSOR10401-1G
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94
Sulamispiste: 265…268 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00448780
CAS-numero: 85107-54-6