4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10406-100GEA 148 EUR
APOSOR10406-100G APOSOR10406-10G APOSOR10406-5G APOSOR10406-25G
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,08 g/mol
Sulamispiste: 227…231 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01863710
CAS-numero: 180516-87-4