5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
Varoitus
APOSOR10415-5GEA 21.2 EUR
APOSOR10415-5G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40
Sulamispiste: 184…186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411939
CAS-numero: 148839-33-2