4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10430-1GEA 52.7 EUR
APOSOR10430-1G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₈BNO₃
Sulamispiste: 174…178 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03411956
CAS-numero: 762262-07-7