4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10459-1GEA 14.8 EUR
APOSOR10459-1G APOSOR10459-5G APOSOR10459-25G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Sulamispiste: 130…136 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02258943
CAS-numero: 405520-68-5