2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10468-5GEA 29 EUR
APOSOR10468-5G APOSOR10468-25G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99
Sulamispiste: 128…136 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02179453
CAS-numero: 380430-53-5