4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10470-100GEA 149 EUR
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Sulamispiste: 135…140 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179441
CAS-numero: 4334-88-7