4-Isobutylphenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10519-5GEA 38.3 EUR
APOSOR10519-5G APOSOR10519-1G
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178,04
Sulamispiste: 117…120 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01632198
CAS-numero: 153624-38-5