4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10549-1GEA 36.6 EUR
APOSOR10549-1G APOSOR10549-5G APOSOR10549-25G
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid 98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BNO₄
MW: 180,96 g/mol
Sulamispiste: 260…264 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00191550
CAS-numero: 80500-27-2