Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Varoitus
APOSOR10552-500GEA 682 EUR
APOSOR10552-500G APOSOR10552-250G APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-50G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Kaava: C₇H₁₂O₃
Kiehumispiste: 196,8 °C
Sulamispiste: –33 °C
Tiheys: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01075170
CAS-numero: 110238-91-0