Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10585-5GEA 17.7 EUR
APOSOR10585-5G APOSOR10585-1G APOSOR10585-25G
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Kaava: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kiehumispiste: 105…110 °C/20mmHg
Leimahduspiste: >61 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00457804
CAS-numero: 14774-37-9