Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10587-100GEA 89.3 EUR
APOSOR10587-100G APOSOR10587-5G APOSOR10587-25G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Kaava: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Sulamispiste: 87…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00031016
CAS-numero: 5337-03-1