N-Boc-4-bromoaniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10620-5GEA 58.6 EUR
APOSOR10620-5G APOSOR10620-25G APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromoaniline
N-Boc-4-bromoaniline
Kaava: C₁₁H₁₄BrNO₂
MW: 272,14 g/mol
Sulamispiste: 103…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01006612
CAS-numero: 131818-17-2