2-Aminoimidazole hemisulphate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10629-5GEA 41 EUR
APOSOR10629-5G APOSOR10629-25G APOSOR10629-1G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Kaava: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Sulamispiste: 270 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013162
CAS-numero: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9