4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10685-25GEA 150 EUR
APOSOR10685-25G APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₁₀H₁₇ClN₂
MW: 200,7084 g/mol
Sulamispiste: 228 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013387
CAS-numero: 128231-55-0