Methyl diphenylphosphinite
Varoitus
APOSOR10813-5GEA 0 EUR
APOSOR10813-5G APOSOR10813-10G APOSOR10813-25G
Methyl diphenylphosphinite
Methyl diphenylphosphinite
Kaava: C₁₃H₁₃OP
MW: 216,22 g/mol
Kiehumispiste: 148…150 °C/6mmHg
Tiheys: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00048025
CAS-numero: 4020-99-9
EINECS: 223-683-9