2-Chloroethyl ethyl sulphide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR10841-5GEA 110 EUR
APOSOR10841-5G
2-Chloroethyl ethyl sulphide 98%
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Kaava: C₄H₉ClS
Kiehumispiste: 156…157 °C
Tiheys: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 52 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000979
CAS-numero: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II