2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
|
Vaara
|
APOSOR10842-5GEA
61.5
EUR
APOSOR10842-5G
APOSOR10842-25G
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Kaava:
C₈H₉ClS MW: 172,68 g/mol Kiehumispiste: 245 °C Tiheys: 1,178 g/cm³ (25 °C) Leimahduspiste: 104 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00013691 CAS-numero: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |