4-Bromo-3-nitrophenylboronic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR10930-5GEA 722 EUR
APOSOR10930-5G APOSOR10930-250MG APOSOR10930-1G
4-Bromo-3-nitrophenylboronic acid
4-Bromo-3-nitrophenylboronic acid
Kaava: C₆H₅BBrNO₄
MW: 245,8200 g/mol
Sulamispiste: 213…216 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01074649
CAS-numero: 74386-13-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR