4-Iodo-1H-pyrazole 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR10990-100GEA 65.9 EUR
APOSOR10990-100G APOSOR10990-25G APOSOR10990-500G
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Sulamispiste: 108…110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005244
CAS-numero: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1