2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR10991-25GEA 14.8 EUR
APOSOR10991-25G APOSOR10991-100G APOSOR10991-500G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Kaava: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Kiehumispiste: 73 °C/15mmHg
Tiheys: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 43 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00192241
CAS-numero: 61676-62-8
UN: 1993
ADR: 3,III