Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR110059-250MGEA 80.5 EUR
APOSOR110059-250MG APOSOR110059-5G APOSOR110059-1G APOSOR110059-10G
Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Kaava: C₉H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD21364589
CAS-numero: 1359656-01-1