5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
APOSOR110132-1GEA 57.9 EUR
APOSOR110132-1G APOSOR110132-10G APOSOR110132-5G
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Kaava: C₁₂H₁₇I
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052173
CAS-numero: 5122-20-3