4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR110136-1GEA 65.9 EUR
APOSOR110136-1G APOSOR110136-10G APOSOR110136-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Kaava: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070775
CAS-numero: 3272-08-0