3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR110193-5GEA 513 EUR
APOSOR110193-5G APOSOR110193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Kaava: C₈H₄BrN₃
MW: 222,05 g/mol
Sulamispiste: 207…209 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659617
CAS-numero: 885950-21-0