1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11023-1GEA 35.2 EUR
APOSOR11023-1G APOSOR11023-5G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Sulamispiste: 142…149 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03453063
CAS-numero: 269410-08-4