3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR110284-1GEA 217 EUR
APOSOR110284-1G APOSOR110284-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Kaava: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,05 g/mol
Sulamispiste: 207…210 °C (subl.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD14583145
CAS-numero: 1004550-20-2