Pyratsiini-2-karboksyylihappo
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11036-500GEA 177 EUR
APOSOR11036-500G APOSOR11036-250G APOSOR11036-100G APOSOR11036-25G
Pyratsiini-2-karboksyylihappo
Pyratsiini-2-karboksyylihappo
Kaava: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Sulamispiste: 222…225 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006130
CAS-numero: 98-97-5
EINECS: 202-718-1