Ethyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR110362-5GEA 49.8 EUR
APOSOR110362-5G
Ethyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Kaava: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00115804
CAS-numero: 30650-90-9